Learn More
Fisherbrand™ omniPAGE Blot-Einsatz für omniPAGE Blot MaxiWAVE Vertikal-Elektrophoresesystem
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
omniPAGE Blot MaxiWAVE System
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Wird für Western Blotting von Proteinen verwendet
- Die offene Architektur der Kassetten sorgt für die maximale Blot-Fläche und ermöglicht eine direkte Stromübertragung
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | omniPAGE Blot MaxiWAVE System |
| Typ | Blot-Einsatz |
| Enthält | Drei Kassetten und 12 Gewebepads |