Learn More
B Braun™ Dreiteilige Omnifix™ Solo Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock
Mit reibungsloser Kolbenbewegung und doppelt dichtem Stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-teilige Spritzen wurden für gleichbleibende Leistung entwickelt.
Marke:  B Braun™ 4617022V
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10703047
  • 45.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute Sichtbarkeit; transparenter Zylinder mit dauerhaften, auffälligen Graduierungen
  • Sicherer Stopp verhindert unbeabsichtigtes Zurückziehen des Kolbens
  • Doppelt dichter Stopper verhindert ein Auslaufen des Medikaments
  • Große, feste Fingergriffe
  • Die Komponenten enthalten kein DEHP, PVC oder anderes Naturkautschuklatex
  • Einwegprodukt
  • Der Kolben mit doppeltem Dichtungsring sorgt für langsames Ansaugen und eine langsame Injektion
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993
Naturfarben
Zur langsamen Aspiration und Injektion
Zentrische dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
0,1 mL
3 ml
Ja
Polyisopren-Gummi (Spitze), Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben)
Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast
Ja
Ja
100/Pckg.
Zentrisch, Luer-Lock