Learn More
B Braun™ Omnifix™-F Spritzen, fein dosierbar
Aus Polypropylen/Polystyrol. Omnifix™-F Solo Einmalspritzen verfügen über einen hochtransparenten Zylinder mit permanenter Markierung für optimale Ablesbarkeit. Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring sorgen für langsames Ansaugen und Einspritzen.
Marke: B Braun™ 9161406V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
3-teilige Feindosierspritze mit Graduierungsintervallen von 0.01 ml- Hergestellt aus Polypropylen-Polystyrol
- Hochtransparenter Kolben
- Permanentmarkierung, ideale Lesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopfen
- Einfache Aspiration bis zum maximalen Volumen
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtring für langsame Aspiration und Injektion
- Minimales Restvolumen
- Latexfrei/PVC-frei
- Ohne Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Ja | |
0,01 mL | |
1 ml | |
Steril |
EN ISO 8537 und EN ISO 7886-1 | |
Luer-Konus, zentrisch | |
Ja | |
100/Pckg. | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Omnifix™-F Spritzen, fein dosierbar > Volumen: 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur