Learn More
B Braun™ 04616057V Omnifix Spritzen 5 ml ( VE =100 St. )
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Exzentrischer Luer-Lock-Anschluss
- Steril
- 5 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 7886-1 |
| Material | Polypropylene |
| Produkttyp | Luer-Anschluss, exzentrisch |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Sterilität | Steril |