Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Ersatzfritten für Chromatographiesäulen-Baugruppen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Marke: Diba 006FR-35-25-PE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Ersatzfritten sind in PTFE oder PE und in verschiedenen Porengrößen erhältlich, sodass Sie die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Bettstützen auswählen können. Stimmen Sie die Spalten-ID ab, um die richtige Fritte auszuwählenSpezifikation
Chromatographiesäulenbaugruppen | |
25 μm | |
35 mm | |
Ersatzfritte für die Chromatographie |
Polyethylen | |
Universal | |
1,3 in. |