Learn More
Ansell Omega Pro-tech™ Untersuchungshandschuhe, puderfrei, Einweg
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
Beschreibung
- Violett
- Gerolltes Bündchen
- Unsteril
- Nitril enthält keine Proteine
- Verschiedene Größen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Complies with the requirements of the European Medical Gloves Standard EN 455 (Parts 1, 2 & 3), Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003), ISO 9001:2008 & 13485:2003, 93/42/EEC Annex V and 89/686/EEC Article 11b certifications, Class I Medical Device conforming to MDD Directive 93/42/EEC and Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment conforming to PPE Directive 89/686/EEC, CE 0120 |
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Omega Pro-tech™ Untersuchungshandschuhe, puderfrei, Einweg >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur