Learn More
Nitritex™ Omega Neotech XP™ Polychloropren-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Zusätzliche Länge (300 mm/12 Zoll) für einen besseren Unterarmschutz
- Polychloropren bietet einen hervorragenden chemischen Schutz und ein ausgezeichnetes Taktilitätsgefühl
- Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt am Arm
- Texturierte Finger für einen besseren Halt
- Puder- und latexfrei, um Latexallergien des Typs I zu verhindern
- Leicht zugängliche Verpackung in Handschuhspender-Box mit 50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen der europäischen Normen für Handschuhe EN 420:2003 und EN 374 (Abschnitte 1, 2 und 3:2003). |
Klassifikation | Klasse I, medizinisch und PSA-Kat. 3 |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Polychloropren |
Gepudert | Gepudert |
Größe | Groß |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ Omega Neotech XP™ Polychloropren-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur