Learn More
EVOS™ Olympus Apochromat LWD Objektiv
Click to view available options
:
Vergrößerung: 2X; numerische Apertur: 0.08; Arbeitsabstand: 6.22 mm
Beschreibung
- Hat ein LWD-Objektiv (Long Work Distance), das für die Bildgebung von Objektträgern, Zellkulturschalen und -kolben sowie Mikrotiterplatten optimiert ist
- Kompatibel mit EVOS™ Zellbildgebungssystemen
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Olympus Apochromat LWD Objektiv |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ XL Core-Bildgebungssystem, EVOS FL Color-Bildgebungssystem, EVOS FL Auto-Bildgebungssystem, EVOS XL-Bildgebungssystem, EVOS FL-Bildgebungssystem |
| Fokusabstand | 6,22mm |
| Vergrößerung | 2X |
| Numerische Apertur | 0,08 |