Learn More
EVOS™ Olympus™ 40X Oil Objective, fluorite, coverslip-corrected
Für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen
Marke: EVOS™ AMEP4735
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann verwendet werden, um Bilder mit unterschiedlicher Vergrößerung anzuzeigen
- Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Objektivlinse | |
EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farb-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core-Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem | |
0,2 mm | |
40X | |
Je 1 |
Olympus™ | |
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten | |
Fluorit | |
1,30 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.