Learn More
Invitrogen™ Olympus™ 40X Objective, fluorite, 0.60NA/2.7–4.0WD, correction collar (0–2.0 mm)
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Fluorit-Objektiv (Semi-Apochromat) ist mit einem verstellbaren Kragen ausgestattet, der eine flexible Bildgebung durch Gefäße mit einer Dicke von 0 (ohne Deckglas) bis 1,6 mm ermöglicht. Mit der Vierfarbkorrektur für sphärische und chromatische Aberrationen liefert es eine außergewöhnliche Bildqualität. Für das schärfste Bild stellen Sie einfach den Kragen auf die Dicke des Gefäßes/Deckglases ein, das Sie verwenden. Wenn die Dicke nicht bekannt ist, drehen Sie den Kragen in eine der beiden Richtungen, während Sie den Probenfokus überwachen. Alle Olympus Objektive sind mit EVOS Zellbildgebungssystemen kompatibel und bieten eine hervorragende optische Leistung vom sichtbaren bis zum Nahinfrarotlicht. Die große Auswahl an EVOS und Olympus Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.
Weitere Merkmale dieses Olympus Objektivs:
• Vergrößerung: 40-fach
• Numerische Apertur: 0,60
• Arbeitsabstand: 2,7 bis 4,0 mm
• Hervorragende Bildqualität
Bildqualität
Mikroskopobjektive sind die wichtigsten Komponenten eines Mikroskops, da sie für die primäre Bildbildung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und oft für die Veröffentlichung erforderlich. Die EVOS Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu nahem Infrarotlicht. Diese Performance resultiert aus jahrelanger Erfahrung in der Objektivherstellung, und die große Auswahl an Zielen ermöglicht Ihnen die Auswahl des optimalen Objektivs für Ihre Bildgebungsanforderungen.
Objektivklassen
Achromat-Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen, mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus.
Fluorit-Objektive bieten eine ausgezeichnete Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als Achromat-Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und einer Bildgebung mit höherem Kontrast führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Die Apochromat-Objektive werden in höchster Auflösung, Fluoreszenzhelligkeit und Kontrast hergestellt; chromatische Aberrationen werden fast eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die beste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in weißem Licht.
Hellfeldkontrast im Vergleich zu Phasenkontrast-Objektiven
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Lichtabsorption der Probe erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen. Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode wird durch Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurchgeht, erreicht, die in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Große Arbeitsdistanz im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
Objektive für großen Arbeitsabstand (LWD)-Objektive sind für die Verwendung durch Gefäße mit einer nominalen Wanddicke von 0,9 bis 1,5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, z. B. Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterwellplatten usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung mit #1.5 Deckgläsern optimiert (Dicke ca. 0,17 mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie im Leitfaden zur Auswahl von EVOS Objektiven
. Entdecken Sie die gesamte EVOS Produktlinie an Bildgebungssystemen und -zubehör
Weitere Merkmale dieses Olympus Objektivs:
• Vergrößerung: 40-fach
• Numerische Apertur: 0,60
• Arbeitsabstand: 2,7 bis 4,0 mm
• Hervorragende Bildqualität
Bildqualität
Mikroskopobjektive sind die wichtigsten Komponenten eines Mikroskops, da sie für die primäre Bildbildung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und oft für die Veröffentlichung erforderlich. Die EVOS Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu nahem Infrarotlicht. Diese Performance resultiert aus jahrelanger Erfahrung in der Objektivherstellung, und die große Auswahl an Zielen ermöglicht Ihnen die Auswahl des optimalen Objektivs für Ihre Bildgebungsanforderungen.
Objektivklassen
Achromat-Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen, mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus.
Fluorit-Objektive bieten eine ausgezeichnete Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als Achromat-Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und einer Bildgebung mit höherem Kontrast führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Die Apochromat-Objektive werden in höchster Auflösung, Fluoreszenzhelligkeit und Kontrast hergestellt; chromatische Aberrationen werden fast eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die beste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in weißem Licht.
Hellfeldkontrast im Vergleich zu Phasenkontrast-Objektiven
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Lichtabsorption der Probe erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen. Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode wird durch Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurchgeht, erreicht, die in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Große Arbeitsdistanz im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
Objektive für großen Arbeitsabstand (LWD)-Objektive sind für die Verwendung durch Gefäße mit einer nominalen Wanddicke von 0,9 bis 1,5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, z. B. Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterwellplatten usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung mit #1.5 Deckgläsern optimiert (Dicke ca. 0,17 mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie im Leitfaden zur Auswahl von EVOS Objektiven
. Entdecken Sie die gesamte EVOS Produktlinie an Bildgebungssystemen und -zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektivlinse |
| Produktlinie | Olympus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ |
| Enthält | Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten |
| Objektivtyp | Fluorit mit Korrekturkragen |
| Vergrößerungsleistung | 40X |
| Menge | je 1 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |