Learn More
Invitrogen™ Olympus™ 20X Objective, fluorite, 0.45NA/6.6–7.8WD, correction collar (0–2.0 mm)
Beschreibung
Für das schärfste Bild stellen Sie einfach den Kragen auf die Dicke des Gefäßes/Deckglases ein, das Sie verwenden. Wenn die Dicke nicht bekannt ist, drehen Sie den Kragen in eine der beiden Richtungen, während Sie den Probenfokus überwachen. Alle Olympus Objektive sind mit EVOS Zellbildgebungssystemen kompatibel und bieten eine hervorragende optische Leistung vom sichtbaren bis zum Nahinfrarotlicht. Die große Auswahl an EVOS und Olympus Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.
Zusätzliche Merkmale dieses Olympus Objektivs:
- Vergrößerung: 20X
- Numerische Apertur: 0,45
- Arbeitsabstand: 6,6 – 7,8 mm
- Überragende Bildqualität
Bildqualität
Mikroskop-Objektive können die wichtigsten Komponenten eines Mikroskops sein, da sie für die primäre Bilderstellung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und oft für die Veröffentlichung erforderlich. Die EVOS Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu Nah-Infrarotlicht. Diese Leistung resultiert aus jahrelanger Erfahrung in der Objektivherstellung, und die große Auswahl an Objektiven ermöglicht Ihnen die Auswahl des optimalen Objektivs für Ihre Bildgebungsanforderungen.
Objektiv-Kategorien
Achromatische Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus geeignet.
Fluorit-Objektive bieten eine hervorragende Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als Achromat-Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und höherer Kontrast-Bildgebung führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Apochromat-Objektive werden mit höchster Auflösung, höchster Fluoreszenzhelligkeit und höchstem Kontrast hergestellt; chromatische Abbildungsfehler werden nahezu eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die erste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in Weißlicht.
Hellfeldkontrast- im Vergleich zu Phasenkontrast-Objektiven
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Probenabsorption von Licht erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen. Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode funktioniert, indem Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurch geht, in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
Die LWD-Objektive (Long Working Distance, Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand) sind für den Einsatz in Gefäßen mit einer nominalen Wanddicke von 0,9 – 1,5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, beispielsweise Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterplatten-Wells usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung durch #1,5 Deckgläser optimiert (Dicke ca. 0,17 mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektivlinse |
| Produktlinie | Olympus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ |
| Enthält | Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten |
| Objektivtyp | Fluorit mit Korrekturkragen |
| Vergrößerung | 20X |
| Menge | je 1 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |