Learn More
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18 Primer
Artikelnummer. p-4074361 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
60 μl
120 μl
Packungsgröße:
60 Mikroliter
Artikelnummer. 10304690
Marke: Thermo Scientific™ SO131
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18-Primer ist ein synthetisches einzelsträngiges 18-mer-Oligonukleotid mit 5'- und 3'-Hydroxylenden.
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18-Primer ist ein synthetisches einzelsträngiges 18-mer-Oligonukleotid mit 5'- und 3'-Hydroxylenden.
Zur Anwendung bei der cDNA-Synthese wird der Primer als gebrauchsfertige, 20-fach konzentrierte wässrige Lösung geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Primer
Inhalt und Lagerung Enthält 30 µg Oligo(dT)18 Primer bei 100 µM.
Bei –20 °C lagern.
Primer-Länge 18-mer
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 20X
Primer Oligo-dT
Menge 60 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) cDNA-Synthese
Form Flüssig