Learn More
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18 Primer
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18-Primer ist ein synthetisches einzelsträngiges 18-mer-Oligonukleotid mit 5'- und 3'-Hydroxylenden.
Marke: Thermo Scientific™ SO131
52.66 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18-Primer ist ein synthetisches einzelsträngiges 18-mer-Oligonukleotid mit 5'- und 3'-Hydroxylenden.
Zur Anwendung bei der cDNA-Synthese wird der Primer als gebrauchsfertige, 20-fach konzentrierte wässrige Lösung geliefert.
Spezifikation
Primer | |
18-mer | |
20X | |
60 μl | |
Flüssig |
Enthält 30 µg Oligo(dT)18 Primer bei 100 µM. Bei –20 °C lagern. |
|
Trockeneis | |
Oligo-dT | |
cDNA-Synthese |