Learn More
Oleylalkohol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Oleyl alcohol is used in softening and lubrication of textile fabrics, in the production of carbon paper, stencil paper, and printing ink. It finds application in cosmetic products viz skin creams, lotions as a thickner, and in hair conditioners and hair coating shampoos. It is utilized as an antifoaming agent and cutting lubricant, as the precursor for the preparation of its sulfuric ester derivatives, which are used in detergents and wetting agents. It plays a vital role in various formulations for drug delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oleylalkohol wird bei der Enthärtung und Schmierung von Textilgewebe, bei der Herstellung von Kohlenstoffpapier, Schablonentpapier und Druckfarbe verwendet. Es findet als Verdicker Anwendung in kosmetischen Produkten wie Hautcremes und Lotionen sowie in Haarpflegemitteln und Shampoos, die das Haar beschichten. Wird als Entschäumungsmittel und Schneidschmiermittel verwendet, als Vorstufe für die Herstellung der Schwefelesterderivate, die in Detergenzien und Netzmitteln verwendet werden. Spielt eine entscheidende Rolle in verschiedenen Formulierungen für die Arzneimittelverabreichung.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oleyl alcohol |
Schmelzpunkt | ∼6°C |
Dichte | 0.849 |
Siedepunkt | 206°C to 207°C (13 mmHg) |
Flammpunkt | 180°C (356°F) |
Brechungsindex | 1.46 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1723962 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
Formelmasse | 268.48 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only