Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olanzapin Artikelnummer.: 16564264
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Olanzapin
Artikelnummer. 16564264
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16564264
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464290050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132539-06-1
Summenformel C17H20N4S
Molekulargewicht (g/mol) 312.44
MDL-Nummer MFCD00866702
InChI-Schlüssel WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 5-Methyl-8-(4-Methylpiperazin-1-yl)-4-Thia-2,9-Diazatricyclo[8.4.0.0³,⁷]Tetradeca-1(14),2,5,7,10,12-Hexaen
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olanzapine
Schmelzpunkt 194.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in hot acetone
Formelmasse 312.43
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number
ChargennummerA0409810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Olanzapine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Olanzapine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Olanzapin >