Learn More
Ohaus™ OIML F1 Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
400.00 € - 2605.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Enthält Schutzhülle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
16622482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780435
500 mg bis 1 mg
400.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16632482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780437
50 g bis 1 mg
831.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16642482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780438
50 g bis 1 g
477.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16652482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780439
100 g bis 1 mg
902.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16662482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780440
100 g bis 1 g
544.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16672482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780441
2 x 200 g bis 1 mg
1075.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16682482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780442
2 x 200 g bis 1 g
697.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16692482
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780445
500 g bis 1 mg
1180.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16602492
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780446
500 g bis 1 g
820.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16612492
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780447
1 kg bis 1 mg
1610.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16622492
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780448
1 kg bis 1 g
1445.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16632492
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780449
2 x 2 kg bis 1 mg
2175.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16642492
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780450
2 x 2 kg bis 1 g
2080.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16652492
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780453
5 kg bis 1 mg
2605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16662492
Unterlagen ansehen
Ohaus™
80780454
5 kg bis 1 g
2480.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm hergestellt aus Troemner-Legierung 8Edelstahl, der eine eng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Schutzhülle