Learn More
Ohaus™ OIML F1 Gewichteset
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
Marke:  Ohaus™ 80780420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.11000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16662472
  • 1440.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
Kein Zertifikat
3 kg
Schutzhülle
Edelstahl, Aluminium
1 kg bis 1 mg
25/Packung