Learn More
Ohaus™ OIML F1 Gewichteset
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
Marke: Ohaus™ 80780414
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um ihre Investition zu schützen
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
Kein Zertifikat | |
1,269 kg | |
Schutzhülle |
Edelstahl, Aluminium | |
2 x 200 g bis 1 mg | |
23/Packung |