Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Reference Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Nennwerte von 1 g und höher sind als Knopfgewichte erhältlich.
- Aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reference Line Milligramm-Gewichte |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Klassifikation | OIML Klasse F1 |
| Material | Edelstahl |
| Dichte | 7,950 kg/m3 |
| Masse | 1 g |