Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F1 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
130.00 € - 1210.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewicht |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
Klassifikation | OIML Klasse F1 |
Material | Spezial-Edelstahl |
Dichte | 7,950 kg/m3 |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11323324
|
Sartorius™
YCW313-AC-02 |
1 g |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333324
|
Sartorius™
YCW323-AC-02 |
2 g |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343324
|
Sartorius™
YCW353-AC-02 |
5 g |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353324
|
Sartorius™
YCW413-AC-02 |
10 g |
140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363324
|
Sartorius™
YCW423-AC-02 |
20 g |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373324
|
Sartorius™
YCW453-AC-02 |
50 g |
166.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383324
|
Sartorius™
YCW513-AC-02 |
100 g |
183.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393324
|
Sartorius™
YCW523-AC-02 |
200 g |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303334
|
Sartorius™
YCW553-AC-02 |
500 g |
318.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313334
|
Sartorius™
YCW613-AC-02 |
1 kg |
359.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323334
|
Sartorius™
YCW623-AC-02 |
2 kg |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333334
|
Sartorius™
YCW653-AC-02 |
5 kg |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11377494
|
Sartorius™
YCW713-AC-02 |
10 kg |
1210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Gewicht | |
OIML Klasse F1 | |
7,950 kg/m3 |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Spezial-Edelstahl |