Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11383374 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 200 g
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Dichte:
2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg)
7,950 kg/m3
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Spezial-Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11383374
Marke: Sartorius™ YCS31652AC00
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Klasse E2 Gewichteset mit DAkkS Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzette und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Spezial-Edelstahl
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 1 g bis 5 kg