Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse E2 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
164.00 € - 1560.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Knopfgewicht |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
Klassifikation | OIML Klasse E2 |
Material | Spezial-Edelstahl |
Dichte | 7,950 kg/m3 |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11303314
|
Sartorius™
YCW312-AC-02 |
1 g |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313314
|
Sartorius™
YCW322-AC-02 |
2 g |
179.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323314
|
Sartorius™
YCW352-AC-02 |
5 g |
177.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333314
|
Sartorius™
YCW412-AC-02 |
10 g |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343314
|
Sartorius™
YCW422-AC-02 |
20 g |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353314
|
Sartorius™
YCW452-AC-02 |
50 g |
211.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363314
|
Sartorius™
YCW512-AC-02 |
100 g |
247.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373314
|
Sartorius™
YCW522-AC-02 |
200 g |
273.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383314
|
Sartorius™
YCW552-AC-02 |
500 g |
383.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393314
|
Sartorius™
YCW612-AC-02 |
1 kg |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303324
|
Sartorius™
YCW622-AC-02 |
2 kg |
775.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313324
|
Sartorius™
YCW652-AC-02 |
5 kg |
1100.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11357494
|
Sartorius™
YCW712-AC-02 |
10 kg |
1560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Knopfgewicht | |
OIML Klasse E2 | |
7,950 kg/m3 |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Spezial-Edelstahl |