Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marke: Kern Sohn 316-12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Compact shape
- Polished stainless steel
Spezifikation
E2 | |
Stainless Steel | |
2 kg | |
± 3 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur