Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marke: Kern Sohn 316-11
Beschreibung
- Compact shape
- Polished stainless steel
Spezifikation
E2 | |
Stainless Steel | |
1 kg | |
± 1.6 mg |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.