Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marke:  Kern Sohn 316-03
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17322003
  • 43.86 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Compact shape
  • Polished stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
E2
Stainless Steel
5 g
± 0.05 mg
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight