Learn More
Fisherbrand™ Nur Öl bindende Tücher
Die Sorptionsmitteltücher nur für Öl sind 1-lagige, weiße, leichte Tücher, die nur Flüssigkeiten auf Öl- und Petroleumbasis aufnehmen. Die Tücher sind wasserabweisend und schwimmen auch dann weiter, wenn sie vollständig aufgesogen sind.
Marke: Fisherbrand™
113.46 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.74900kg
Beschreibung
- Geringere Entsorgungskosten – weniger Material wird benötigt, um die gleiche Ölmenge aufzunehmen
- Fusselarm und abriebfester
- Ideal für Umwelt- und Industrieanwendungen, bei denen niedrige Kosten und hohe Adsorption erforderlich sind
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Gesättigte, mittlere Viskosität: 24 x | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Chemisch beständiges Sorptionsmittel für Flüssigkeiten auf Öl- und Lösungsmittelbasis – für Öl-Verschüttungen in Wasser, Leckagen und Tropfungen | |
500 x 400 mm | |
400 mm |
Erfüllt die Anforderungen für Ölbindungsmittel des Typs I, II und III SF gemäß MPA und dem Deutschen Institut für Hygiene und Gesundheit | |
221 L | |
Saugeinlage | |
200 Pads/Karton | |
500 mm |