Learn More
Velp Scientifica OHS 200 Digital
Artikelnummer. 16335665 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
6 bis 400 U/min, 30 bis 2.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16335665
Marke: Velp Scientifica F20100490
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührwerk mit 200 Ncm Drehmoment, zwei Gänge, Digitalanzeige und Zeitschaltuhr, kann bis zu 100 l rühren. Entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu garantieren und eine lange Lebensdauer auch bei aggressivsten Anwendungen zu gewährleisten
  • Das widerstandsfähige, gekapselte Gehäuse und Schutzart IP 54 garantieren eine Haltbarkeit auch in aggressivsten Umgebungen.
  • Integrierte Sicherheitsalarme für Überlast, Übertemperatur und Überstrom sorgen für eine lange Betriebsdauer und stoppen das Rühren für maximale Sicherheit in Ihrem Labor.
  • Sicherer Start- und Stopp-Knopf-Betrieb und eine Sperrtaste verhindern unbeabsichtigtes Einschalten und Ändern der Arbeitsbedingungen.
  • Das OHS 200 Digital ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit Viskositäten bis 100.000 mPa.
  • Der elektronisch gesteuerte bürstenlose Motor des OHS 200 Digital rührt bis zu 100 l bei einem maximalen Drehmoment von 200 Ncm und gewährleistet die längste Lebensdauer.
  • Die SpeedServoTM Drehmoment-Kompensationstechnologie sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit automatisch an Viskositätsänderungen angepasst wird.
  • Dank der zwei Gänge bietet es die beste Leistung für hohe Drehmomente und hohe Volumina:
    • Geschwindigkeitsstufe 1: 6 bis 400 U/min
    • Geschwindigkeitsstufe 2: 30–2000 U/min
  • Der bürstenlose Motor und der Mikroprozessor garantieren eine hervorragende Leistung, die den Unterschied zwischen einem herkömmlichen Overhead-Motor und der Velp OHS-Serie markiert.
  • Das Drehmoment ist über den gesamten Drehzahlbereich stabil und gewährleistet auch bei höchster Drehzahl ein maximales Drehmoment.
  • Die OHS Digital SmartChuckTM Technologie vereinfacht das Anbringen der Welle, die auch mit einer Hand angebracht und ohne Werkzeug angebracht werden kann, was Ihnen das Leben leichter macht.
  • Mit zwei einfachen Bedienvorgängen können Sie den Schutzring entriegeln, um die Welle mit maximaler Leichtigkeit anzubringen und zu entfernen.
  • Die Öffnung des Ringes während des Rührvorgangs blockiert automatisch die Analyse und das Gerät informiert Sie, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
  • Alle erforderlichen Informationen sind auf einen Blick verfügbar und die spezielle Drehmomentanzeige mit 4 LED-Segmenten informiert über Viskositätsänderungen während des Betriebs.
  • Der integrierte OHS Digital Timer ermöglicht unbeaufsichtigten Betrieb. Programmieren Sie Ihr OHS Digital von 1 Minute bis zu 99h59 Minuten und erledigen Sie anderes!
Spezifikation
Geschwindigkeit 6 bis 400 U/min, 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 100 l
Spannung 230 V
Wirkleistung 150 W
Durchmesser (metrisch) Welle 7 mm
Abmessungen (L x B x H) 235 x 90 x 315 mm
Höhe (metrisch) 315 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,3 in.
Länge (metrisch) 235 mm
Breite (metrisch) 90 mm
Zertifizierung/Konformität Ja
Spannfuttergröße 1 bis 13 mm
Material Aluminiumlegierung
Modell OHS 200 Digital
Schutzartklasse Ja
Drehmoment Max. 100 Ncm
Viskosität Max. 100,000 mPas
Gewicht (metrisch) 4,6 kg