Learn More
Velp Scientifica™ OHS 100 Digital
Overhead Rührwerk mit 100 Ncm Drehmoment, Digitalanzeige und Zeitschaltuhr für bis zu 100 l Rührleistung. Entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten und eine lange Lebensdauer auch in aggressivsten Umgebungen zu gewährleisten.
Marke:  Velp Scientifica™ F20100491
Artikelnummer. 16345665
  • 1300.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Digitaler Überkopfrührer. (Die auf dem Foto gezeigte Doppelklemme ist separat erhältlich.)
Beschreibung
Beschreibung
  • Das widerstandsfähige, gekapselte Gehäuse und Schutzart IP 54 garantieren eine Haltbarkeit auch in aggressivsten Umgebungen.
  • Integrierte Sicherheitsalarme für Überlast, Übertemperatur und Überstrom sorgen für eine lange Betriebsdauer und stoppen das Rühren für maximale Sicherheit in Ihrem Labor.
  • Sicherer Start- und Stopp-Knopf-Betrieb und eine Sperrtaste verhindern unbeabsichtigtes Einschalten und Ändern der Arbeitsbedingungen.
  • Das OHS 100 Digital ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit Viskositäten bis 70.000 mPa.
  • Der elektronisch gesteuerte bürstenlose Motor des OHS 100 Digital rührt bis zu 100 l bei einem maximalen Drehmoment von 100 Ncm und gewährleistet die längste Lebensdauer.
  • Die SpeedServoTM Drehmoment-Kompensationstechnologie sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit automatisch an Viskositätsänderungen angepasst wird. Stellen Sie den OHS 100 Digital präzise auf 30 bis 1300 U/min ein.
  • Der bürstenlose Motor und der Mikroprozessor garantieren eine hervorragende Leistung, die den Unterschied zwischen einem herkömmlichen Overhead-Motor und der Velp OHS-Serie markiert.
  • Das Drehmoment ist über den gesamten Drehzahlbereich stabil und gewährleistet auch bei höchster Drehzahl ein maximales Drehmoment.
  • Die OHS Digital SmartChuckTM Technologie vereinfacht das Anbringen der Welle, die auch mit einer Hand angebracht und ohne Werkzeug angebracht werden kann, was Ihnen das Leben leichter macht.
  • Mit zwei einfachen Bedienvorgängen können Sie den Schutzring entriegeln, um die Welle mit maximaler Leichtigkeit anzubringen und zu entfernen.
  • Die Öffnung des Ringes während des Rührvorgangs blockiert automatisch die Analyse und das Gerät informiert Sie, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
  • Alle erforderlichen Informationen sind auf einen Blick verfügbar und die spezielle Drehmomentanzeige mit 4 LED-Segmenten informiert über Viskositätsänderungen während des Betriebs.
  • Der integrierte OHS Digital Timer ermöglicht unbeaufsichtigten Betrieb. Programmieren Sie Ihr OHS Digital von 1 Minute bis zu 99h59 Minuten und erledigen Sie anderes!
Hinweis: Die auf dem Foto abgebildete Doppelklemme (A00001301) ist nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 1.300 U/min
230 V
7 mm
285 mm
235 mm
Ja
Aluminiumlegierung
Ja
Digital Overhead Stirrer
4,1 kg
100 l
175 W
235 x 90 x 285 mm
9,3 in.
90 mm
1 bis 13 mm
OHS 100 Digital
Max. 100 Ncm
Max. 70,000 mPas