Learn More
OHAUS™ Dreistrahlige mechanische Waage
Artikelnummer. 11869630 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Dreistrahlige mechanische Waage
Artikelnummer. 11869630
Marke: OHAUS™ 80252052
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Optionales Zubehör: Metrisches Befestigungsset (zwei zu 1000 g und eines zu 500 g), Sicherheitskabel
Genauigkeit und Komfort einer Waage mit Oberschale. Die OHAUS Drei-Strahlen mechanische Waage vermittelt den Studenten praktische Erfahrungen durch Veränderungen des Gleichgewichts und der Gewichte sowie durch Visualisierung der Grundlagen der Massemessung.
  • Robuste Konstruktion
  • Integrierte Sicherheitshalterung (Kabel separat lieferbar)
  • Drei gekerbte und abgestufte Strahlen sorgen für leichtes Ablesen
  • Positive Positionierung sorgt für reproduzierbare Ergebnisse
  • Nullpunktkompensator mit Federrückstellung
  • Magnetische Dämpfung minimiert Schwingungen und beschleunigt das Wiegen
  • Einfach zu reinigende Edelstahlplattform
  • Kapazität: 610 g (21.5 oz.), mit Zubehör-Masse-Set (separat lieferbar), 2610 g
  • Lesbarkeit: 0.1 g
  • Kalibrierung vorderer Strahl: 10 × 0.1 g
  • Kalibrierung mittlerer Strahl: 500 × 100 g
  • Kalibrierung hinterer Strahl: 100 × 10G
  • Plattform: 15.2 cm Durchmesser (6 in.)
Bestellinformation
Zum optionalen Zubehör zählen ein metrischer Anbaugewichtesatz (zweimal 1000 g und einmal 500 g) sowie ein Sicherheitskabel
Garantie
Drei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale 6 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schale 15,2 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 9 Zoll
Kalibrierung 10 x 0.1 g (vorderer Strahl), 500 x 100 g (mittlerer Strahl), 100 x 10 g (hinterer Strahl)
Tiefe (metrisch) 22,86 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 30,48 cm
Modell TJ611
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,72 cm
Gewährleistung 3 Jahre
Fassungsvermögen 0.61 kg (1.34 lbs)
Displaytyp Analog
Typ Mechanische dreistrahlige Junior-Waage