Learn More
OHAUS™ Harvard Trip Waagen
Ideal für vergleichende Wägeprogramme und Zentrifugenröhrchen. OHAUS Harvard Trip-Waagen verwenden ein Doppelpfannen-Design, das auf dem klassischen Roberval-Wiegeprinzip basiert. Sie werden häufig verwendet, um den Massenunterschied zwischen zwei Objekten statt ihren absoluten Wert zu bestimmen.
Marke:  OHAUS™ 80000004
540.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10057761
  • 554.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Standardausstattung inkl.
  • Eingebaute Gleitmassen
  • Magnetische Dämpfung
  • Wägeplattform aus Edelstahl
Spezifikationen
  • Schalengröße: 6 Zoll Durchm. (15.2 cm)
  • Lesbarkeit: 0.1 g
  • Fassungsvermögen: 2000 g (70.54 oz.)
  • Oberer Strahl: 10 × 0.1 g
  • Unterer Strahl (außer Einstrahlmodell): 200 × 10 g
Bestellinformation
Mit einem Kalibriermassen-Set (S40214 A, S40215 A) kann man bis zu 2000 g wiegen.
Serviceleistungen
Fünf Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 in.
9,44 in.
5,9 in.
15 cm
24.1 cm
Gehäuse 1550-SD
5,51 in.
5 Jahre
4.4 lbs., 2 kg
Mechanische Waage, 1550-SD
Harvard Doppelstrahl-Waage
15,2 cm
10 x 0,1 g (oberer Träger), 200 x 10 g (unterer Träger)
22.8 cm
6,29 in.
Doppelstrahl-Kapazität von 2.000 g mit optionaler Gewichtssatz-Platte aus Edelstahl
Edelstahl
35.5 cm
Harvard Trip™
0,100000 g
Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX)
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
OHAUS™ Harvard Trip Waagen > Doppelstrahl; ohne Tara