Learn More
OHAUS™ Präzisionswaagen der Explorer™ Serie
Die neuen Explorer-Waagen bestechen durch unerreichte Qualität und Zuverlässigkeit. OHAUS Präzisionswaagen der Explorer Serie zeichnen sich durch eine kürzere Stabilisierungszeit aus, die zu einer höheren Betriebseffizienz, höherem Durchsatz sowie mehr Produktivität führt.
Marke:  OHAUS™ 83021365
3747.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11890123
  • 3945.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Umschaltbarer Wechselstromadapter mit mehreren Steckern zur Verwendung in verschiedenen Regionen, Wägeschale und Schalenhalterung, mehrsprachige Bedienungsanleitung mit Kurzanleitung, Abdeckung während des Gebrauchs (nur Display)
Beschreibung
Beschreibung
Intelligente Leistung
  • Optimierte Linearitäts- und Wiederholungsfunktionen gewährleisten genaue, wiederholbare Ergebnisse
  • Die hervorragende Schwingungsdämpfung stabilisiert die Waage auch in instabilen Umgebungen
  • Das vollautomatische AutoCal™ Kalibrierungssystem führt eine eigenständige Kalibrierung des Systems durch, wenn eine Temperaturveränderung festgestellt wird, welche die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte, oder alle 11 Stunden; externe Gewichte sind nicht erforderlich
  • Vier berührungslose Sensoren zum freihändigen Drucken, Tarieren, Kalibrieren und für weitere wählbare Funktionen, zur Vermeidung von Kontaminationen und Rückstandsübertragungen sowie zur Verbesserung der Wägeleistung
  • Die Sensoren können für eine Fernbedienung eingerichtet werden
Intuitive SmarText™ Grafiksoftware
  • Hochauflösende TFT-Anzeige mit 5.7 in. (145 mm) Größe
  • Resistive Touchscreen-Anzeige
  • 14 konfigurierbare Anwendungsoptionen Mindestgewichtsfunktion mit optischer Warnung
  • QWERTY-Tastatur und Ziffernfeld für die Eingabe von GLP/GMP- und weiteren Daten
  • Anwenderverwaltung mit Administratorenrechten
  • Die alternative RS232-Befehlsfunktion (19-193-26) passt die Waage an die vorhandene Datenerfassungssoftware an
  • Externe Eingabemöglichkeit für Null, Tara oder Drucken über einen als Zubehör lieferbaren Fußschalter (19-193-28)
  • Akustische/optische Rückmeldung beim Betätigen von Tasten und bei der Wägezustandsprüfung
Intuitive Einrichtung durch den Anwender
  • Einfach ablesbare Leuchtanzeige an der Vorderseite der Waage
  • Anwenderfreundliche, verstellbare Daumenräder zum Ausrichten der Waage
  • Die Level-Assist-Funktion erkennt die Daumenräder, die angepasst werden müssen Datenübertragungsfunktion für die direkte Datenausgabe in Microsoft™ Excel™
  • Der Anwender wird mit angezeigten Hinweisen durch den Wägeprozess geführt
  • Das Informationsmenü zeigt dem Anwender die verfügbaren Waagenfunktionen an
  • Bis zu 11 Menüsprachen verfügbar
Praktische Bauweise
  • Die gut erkennbare, einstellbare Farbanzeige kann aus Flexibilitätsgründen von der Waage getrennt werden
  • Einfach zugängliche, standardmäßige USB- und RS232-Schnittstellen (dritte Schnittstelle optional)
  • Links- und rechtsseitige Kabelausgänge für kundenspezifische Installation
  • Ungehinderter Zugriff durch rahmenlose Abdeckhaube mit Klappdeckel
  • 6.3 x 9.4 in. (160 x 240 mm) große Seitenöffnung für große Gegenstände
  • Das antistatisch beschichtete Glas verhindert statische Aufladungen, die die Ergebnisse beeinflussen könnten
  • Die Seitentüren mit oben angebrachten Halterungen verhindern ein mögliches Zuschlagen
  • Abnehmbare Glasscheiben und Einlegeböden aus Edelstahl zur einfachen Reinigung
  • Turm- und Wandmontage für modulare Installationen
  • Das QuadraStance™ Grundgerät hat vier Daumenräder zur besseren Einstellung der Stabilität
  • Robustes Untergehäuse aus Metalldruckguss
  • Kabelablagesystem
  • Wägen - Gewichtsbestimmung eines Gegenstandes in der gewählten Maßeinheit, Mindestgewichtsfunktion verfügbar
  • Prozentwägen - Gewichtsbestimmung einer Probe und Anzeige als Prozentsatz eines vorgegebenen Referenzgewichts
  • Dynamisches Wägen - Wägen einer instabilen Last, die Waage ermittelt ein Durchschnittsgewicht über einen bestimmten Zeitraum
  • Summieren - Messung kumulativer Gewichte mehrerer Lasten, die kumulative Summe kann die Waagenkapazität überschreiten
  • Differenzwägen - Speichern von Probengewichten und Berechnen der Differenz zwischen Anfangs- und Endgewichten
  • Spitzenwertspeicherung - Erfassung und Speicherung von Höchstgewichten in einer Serie, sowohl stabile als auch instabile Gewichte werden erfasst
  • Teilezählung - Zählung von Proben mit gleichem Gewicht, Optionen: Standardzählung, Prüfzählung und Auffüllzählung
  • Pipetteneinstellung - Pipettenwerte nach Gewichtsanalyse prüfen, mit integrierter Tabelle für Wasserdichtewerte
  • Prüfwägen - Gewichtsvergleich einer Probe mit Zielgrenzwerten, Optionen: Standard, Nominalgewicht oder Nominal-Prozent
  • Befüllen - Befüllen eines Behälters bis zu einem bestimmten Zielgewicht, ein Fortschrittsbalken zeigt den Befüllungszustand an
  • Formulierung - Für Compoundierung und Rezepturen, Anzahl der Komponenten von zwei bis 99
  • Dichtebestimmung - Bestimmung der Dichte von Feststoffen, die dichter oder weniger dicht als Wasser sind, und von Flüssigkeiten oder porösen Materialien
  • Preisermittlung von Inhaltsstoffen - Ermittlung der Kosten für eine Formulierung oder ein Rezept auf der Grundlage vorliegender Preise pro Menge
  • Statistische Qualitätskontrolle - Überwachen und/oder Kontrollieren von Prozessen zur Verhinderung von Unter- und Überfüllungen
Bestellinformation
Optionales Zubehör
  • Turmbefestigung für Anzeige
  • Endstellenverlängerungskabel
  • Dichtebestimmungskit
  • Zugluftschutz-Kit (0.01 g- und 0.1 g-Waagen)
  • Sicherheitsvorrichtung -01
  • Schnittstellenkabel, USB (Typ A auf B)
  • Zweites RS232-Kit
  • Ethernet-Kit
  • Fußschalter-Kit
  • Kompakter Thermodrucker
  • Kompakter Nadeldrucker
  • RS232-Druckerkabel und Adapter
  • RS232-Kabel, PC 25 Pins
  • RS232-Kabel, PC 9 Pins
Zertifizierungen
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C-Haken; CB Schema
Serviceleistungen
Zwei Jahre (USA und Kanada)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Touchscreen mit virtuellem QWERTY und numerischen Tasten
RS-232, USB
TFT
Gramm, Milligramm, Kilogramm, Karat, Unze, Troy-Unze
Automatisch
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
±0,1 g
50 bis 86 °F
Präzisionswaage, mit Windring
7,7 in.
19,5 cm
3,5 in.
6 in.
15,4 cm
11 lb.
100/240 V 50/60 Hz
0,6 A
CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C-Tick, CB-Schema
10,2 kg
0,1 g
Schaltnetzteil mit Mehrfachsteckkopf
±0,1 g
EX10201
<1 s
10°C bis 30°C
2 Jahre
7,5 in.
19 cm
9 cm
7,9 in.
20 cm
5 kg
100/240 V
50/60 Hz