Learn More
OHAUS™ Präzisionswaagen der Explorer™ Serie
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
EX10201
EX10202
EX1103, mit Windschutz
EX2202
EX223, mit Windschutzscheibe
EX4202
EX423, mit Windschutzscheibe
EX6201
EX6202
EX623, mit Windschutzscheibe
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
620 g
1,1 kg
2,2 kg
4,2 kg
6,2 kg
10,2 kg
Lesbarkeit:
Stabilisierungszeit:
<1 s
<1,5 s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Umschaltbarer Wechselstromadapter mit mehreren Steckern zur Verwendung in verschiedenen Regionen, Wägeschale und Schalenhalterung, mehrsprachige Bedienungsanleitung mit Kurzanleitung, Abdeckung während des Gebrauchs (nur Display)
Intelligente Leistung
- Optimierte Linearitäts- und Wiederholungsfunktionen gewährleisten genaue, wiederholbare Ergebnisse
- Die hervorragende Schwingungsdämpfung stabilisiert die Waage auch in instabilen Umgebungen
- Das vollautomatische AutoCal™ Kalibrierungssystem führt eine eigenständige Kalibrierung des Systems durch, wenn eine Temperaturveränderung festgestellt wird, welche die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte, oder alle 11 Stunden; externe Gewichte sind nicht erforderlich
- Vier berührungslose Sensoren zum freihändigen Drucken, Tarieren, Kalibrieren und für weitere wählbare Funktionen, zur Vermeidung von Kontaminationen und Rückstandsübertragungen sowie zur Verbesserung der Wägeleistung
- Die Sensoren können für eine Fernbedienung eingerichtet werden
- Hochauflösende TFT-Anzeige mit 5.7 in. (145 mm) Größe
- Resistive Touchscreen-Anzeige
- 14 konfigurierbare Anwendungsoptionen Mindestgewichtsfunktion mit optischer Warnung
- QWERTY-Tastatur und Ziffernfeld für die Eingabe von GLP/GMP- und weiteren Daten
- Anwenderverwaltung mit Administratorenrechten
- Die alternative RS232-Befehlsfunktion (19-193-26) passt die Waage an die vorhandene Datenerfassungssoftware an
- Externe Eingabemöglichkeit für Null, Tara oder Drucken über einen als Zubehör lieferbaren Fußschalter (19-193-28)
- Akustische/optische Rückmeldung beim Betätigen von Tasten und bei der Wägezustandsprüfung
- Einfach ablesbare Leuchtanzeige an der Vorderseite der Waage
- Anwenderfreundliche, verstellbare Daumenräder zum Ausrichten der Waage
- Die Level-Assist-Funktion erkennt die Daumenräder, die angepasst werden müssen Datenübertragungsfunktion für die direkte Datenausgabe in Microsoft™ Excel™
- Der Anwender wird mit angezeigten Hinweisen durch den Wägeprozess geführt
- Das Informationsmenü zeigt dem Anwender die verfügbaren Waagenfunktionen an
- Bis zu 11 Menüsprachen verfügbar
Praktische Bauweise
- Die gut erkennbare, einstellbare Farbanzeige kann aus Flexibilitätsgründen von der Waage getrennt werden
- Einfach zugängliche, standardmäßige USB- und RS232-Schnittstellen (dritte Schnittstelle optional)
- Links- und rechtsseitige Kabelausgänge für kundenspezifische Installation
- Ungehinderter Zugriff durch rahmenlose Abdeckhaube mit Klappdeckel
- 6.3 x 9.4 in. (160 x 240 mm) große Seitenöffnung für große Gegenstände
- Das antistatisch beschichtete Glas verhindert statische Aufladungen, die die Ergebnisse beeinflussen könnten
- Die Seitentüren mit oben angebrachten Halterungen verhindern ein mögliches Zuschlagen
- Abnehmbare Glasscheiben und Einlegeböden aus Edelstahl zur einfachen Reinigung
- Turm- und Wandmontage für modulare Installationen
- Das QuadraStance™ Grundgerät hat vier Daumenräder zur besseren Einstellung der Stabilität
- Robustes Untergehäuse aus Metalldruckguss
- Kabelablagesystem
- Wägen - Gewichtsbestimmung eines Gegenstandes in der gewählten Maßeinheit, Mindestgewichtsfunktion verfügbar
- Prozentwägen - Gewichtsbestimmung einer Probe und Anzeige als Prozentsatz eines vorgegebenen Referenzgewichts
- Dynamisches Wägen - Wägen einer instabilen Last, die Waage ermittelt ein Durchschnittsgewicht über einen bestimmten Zeitraum
- Summieren - Messung kumulativer Gewichte mehrerer Lasten, die kumulative Summe kann die Waagenkapazität überschreiten
- Differenzwägen - Speichern von Probengewichten und Berechnen der Differenz zwischen Anfangs- und Endgewichten
- Spitzenwertspeicherung - Erfassung und Speicherung von Höchstgewichten in einer Serie, sowohl stabile als auch instabile Gewichte werden erfasst
- Teilezählung - Zählung von Proben mit gleichem Gewicht, Optionen: Standardzählung, Prüfzählung und Auffüllzählung
- Pipetteneinstellung - Pipettenwerte nach Gewichtsanalyse prüfen, mit integrierter Tabelle für Wasserdichtewerte
- Prüfwägen - Gewichtsvergleich einer Probe mit Zielgrenzwerten, Optionen: Standard, Nominalgewicht oder Nominal-Prozent
- Befüllen - Befüllen eines Behälters bis zu einem bestimmten Zielgewicht, ein Fortschrittsbalken zeigt den Befüllungszustand an
- Formulierung - Für Compoundierung und Rezepturen, Anzahl der Komponenten von zwei bis 99
- Dichtebestimmung - Bestimmung der Dichte von Feststoffen, die dichter oder weniger dicht als Wasser sind, und von Flüssigkeiten oder porösen Materialien
- Preisermittlung von Inhaltsstoffen - Ermittlung der Kosten für eine Formulierung oder ein Rezept auf der Grundlage vorliegender Preise pro Menge
- Statistische Qualitätskontrolle - Überwachen und/oder Kontrollieren von Prozessen zur Verhinderung von Unter- und Überfüllungen
Bestellinformation
Optionales Zubehör
- Turmbefestigung für Anzeige
- Endstellenverlängerungskabel
- Dichtebestimmungskit
- Zugluftschutz-Kit (0.01 g- und 0.1 g-Waagen)
- Sicherheitsvorrichtung -01
- Schnittstellenkabel, USB (Typ A auf B)
- Zweites RS232-Kit
- Ethernet-Kit
- Fußschalter-Kit
- Kompakter Thermodrucker
- Kompakter Nadeldrucker
- RS232-Druckerkabel und Adapter
- RS232-Kabel, PC 25 Pins
- RS232-Kabel, PC 9 Pins
Zertifizierungen
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C-Haken; CB Schema
Garantie
Zwei Jahre (USA und Kanada)
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen mit virtuellem QWERTY und numerischen Tasten |
| Zertifizierung/Konformität | CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C-Tick, CB-Schema |
| Anschlusstyp | RS-232, USB |
| Fassungsvermögen | 10,2 kg |
| Displaytyp | TFT |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Format | Gramm, Milligramm, Kilogramm, Karat, Unze, Troy-Unze |
| Enthält | Schaltnetzteil mit Mehrfachsteckkopf |
| Ausgleichen | Automatisch |
| Linearität | ±0,02 g |
| Mehr anzeigen |