Learn More
Tocris Bioscience™ OF 1
Selective BRPF1B and BRPF2 inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 5289/50
513.16 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
OF 1 is a selective BRPF1B and BRPF2 bromodomain inhibitor (Kd values are 100 and 500 nM respectively). Exhibits 39-fold selectivity for BRPF1B and BRPF2 over BRD4. Accelerates FRAP recovery at 5 μM in a BRPF2 FRAP assay. Inhibits RANKL-induced differentiation of primary murine bone marrow cells and human primary monocytes into osteoclasts.Spezifikation
98% | |
919973-83-4 | |
50 mg | |
M.W. (Observed): 440.31 |
4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1 H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzenesulfonamide | |
4 °C | |
OF 1 | |
OF 1 |
Nur für Forschungszwecke