Learn More
Cytiva Octyl Sepharose™ CL-4B-Gel
Zur Verwendung in der hydrophoben Interaktionschromatographie (HIC)
Marke:  Cytiva 17-0790-01
Artikelnummer. 11524945
  • 769.00 € / 200 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Octyl-Gruppe mit Beads quervernetzter 4%iger Agarose, über Etherbindung angehängt
  • Durchschnittliche Partikelgröße von90 μm
  • Ligandkonzentration von 40 μmol/ml in entwässertem Medium
  • Stabil in allen gängigen wässrigen Puffern und Additiven wie 8 M Harnstoff und 6 M Guanidin-Hydrochlorid
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Octyl-Sepharose CL-4 B
200 ml
45 μm bis 165 μm
4 % hochvernetzte Agarose
Für die hydrophobe Interaktionschromatographie
Octyl
3 bis 12
4 bis 30 °C,20 %iges Ethanol oder 0.1 M NaOH
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Octyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol