Learn More
Octan-2-ol, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10598620
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
C8H18O, CAS-Nummer-123-96-6, sek-Caprylalkohol, n-Octan-2-ol, Methylhexylcarbinol, Hexylmethylcarbinol, 2-Octylalkohol, 2-Hydroxyoctan, dl-2-Octanol, 2-Octanol, 1-Methylheptylalkohol, 1-Methylheptanol, 2,5 l, 174 °C, CHEBI:37869, gelb, 130,23 g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, -38 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-96-6
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer 4591
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-Name Octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Specifications
Schmelzpunkt -38°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 174°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 130.23g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Octanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.