Learn More
Octamethylcyclotetrasilazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 224°C to 225°C |
Chemischer Name oder Material | Octamethylcyclotetrasilazane |
Schmelzpunkt | 94°C to 98°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 976248 |
Flammpunkt | 66°C (150°F) |
Formelmasse | 292.68 |
Reinheit (%) | 97% |
Geruch | Ammonia-like |