Learn More
Corning™ Achteckige PET-Flaschen mit IATA-validiertem Schraubverschluss
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
1 L
250 mL
500 mL
Beschreibung
Polyethylen Terephthalat (PET)-Vorratsflaschen sind ideal für die Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen und anderen wässrigen Lösungen. Die Flasche aus PET-Harz ist leicht, bruchfest und so transparent wie Glas.
Eigenschaften:
- Verpackt in zwei praktischen, in Schrumpffolie eingewickelten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
- Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas.
- Die Flaschen sind bis 10-6 SAL sterilisiert und pyrogenfrei.
- Der auslaufsichere Schraubverschluss ist gemäß IATA-Standards für Lufttransporte validiert.
- Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
- USP-Klasse VI-konforme Flaschen sind validiert auf Nichttoxizität und sind nicht-hämolytisch.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4,2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,4 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 34,7 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und Probennahme von Medien, biologischen Proben und anderen wässrigen Lösungen |
Material | PET |
Anzahl pro Karton | 48/Karton |
Anzahl pro Packung | 24/Packung |
Verpackung | Foliertes Tablett |