Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl-Phase Polygosil™ C18
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| Menge | 10 g |
| Typ | Polygosil C18-Phasen |