Learn More
Notrax Oct-O-Flex Beveled™ Stylish Outdoor Rubber Entrance Mat
Artikelnummer. p-7227273
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 70 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17762238
Marke: Notrax 599B7090OB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Oct-O-Flex Beveled™ outdoor rubber mat is known for its octagonal ring design with small drainage holes and smooth surface making this next generation mat EU compliant for public entrances and the ideal mat for wheeled access.
  • Die Oct-O-Flex Beveled™ Gummimatte im Außenbereich mit wabenförmigem Design mit kleinen Ablauflöchern und einer glatten Oberfläche entspricht den EU-Anforderungen für den Zugang zu öffentlichen Gebäuden und erleichtert das Bewegen von Rädern (Einkaufswagen, Rollstühle, Koffer usw.)
  • Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten für einen einfachen Zugang auf die Matte und um ein Stolpern zu verhindern
  • Die Oct-O-Flex™ Matten bestehen aus einer strapazierfähigen Gummimischung, die stark frequentierten Bereichen standhält. Sie sind einfach zu reinigen und praktisch wetterfest
  • Die Oct-O-Flex Beveled™ Matten verfügen über eine ausgezeichnete Haftung und passen sich jeder Oberfläche an, während die erhöhten Noppen an der Unterseite Wasser leicht abfließen lassen und die Oberfläche sauber und trocken bleibt
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 90 x 70 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 70 cm