Learn More
Zeiss™ Objektiv Plan Achromat
Artikelnummer. 11843851
Click to view available options
Typ:
Objektiv plan-achromatisch 10X / 0,25 Ph1
Objektiv plan-achromatisch 20X/0,40
Objektiv plan-achromatisch 4X/0,10
Vergrößerungsleistung:
10X
20X.
Gehäuse 4x
Beschreibung:
WD:0,9mm
WD:12mm
WD:4,4mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11843851
Marke: Zeiss™ 4155001606000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeis Primo-Mikroskopen
  • Objektiv Plan-Achromat 20x/0.40 für Primo (WD: 0.90 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 für Primo (WD: 4.4 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 4x/0.10 für Primo (WD: 12.0 mm)
Spezifikation
Typ Objektiv plan-achromatisch 20X/0,40
Beschreibung WD:0,9mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Primo
Vergrößerungsleistung 20X.
Menge Je 1