Learn More
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen Artikelnummer.: 11750079
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen
Artikelnummer. 11750079
10.00
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Artikelnummer. 11750079
Marke: Cole Parmer 0065408
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie diese pH-Puffer für Messgeräte mit 0.01 Auflösung. Oakton™ pH-Kalibrierungspufferfläschchen wurden gegen NIST Traceable pH-Wert-Referenzen innerhalb 0.01 des pH-Werts bei 77 °F (25 °C) standardisiert.
  • pH-Pufferlösungen ermöglichen dem Anwender, ein System so anzupassen, dass genaue Messungen ablesbar werden.
  • Puffer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Bestellinformation
Versandgewicht: 1-1/4 lbs. (0.6 kg).
Zertifizierungen
NIST Traceable, zertifiziert gemäß NIST Traceable-Normen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter and Electrode
pH 10.00
Physikalische Form Liquid
Menge 500 ml
Lösungstyp pH Buffer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen >