Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oakton pH buffer pouches |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calibration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH Meter and Electrode |
pH | 10.00 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 20 Ea. |
Lösungstyp | pH Buffer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH Buffer Pouches, Oakton™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur