Learn More
Digi-Sense™ Oakton™ Infrarot-Thermometer
Die Temperaturmessung war noch nie so einfach: Richten Sie das Thermometer einfach auf Ihr Ziel und drücken Sie eine Taste. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Infrarot-Thermometer für die Lebensmittelsicherheit sind ideal für den Einsatz auf dem Lebensmittelmarkt geeignet.
122.00 € - 155.00 €
Beinhaltet: Eine 9 V-Batterie.
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11781485
|
Digi-Sense™
35625-45 |
–30 bis 200 ° °C |
143.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11745009
|
Digi-Sense™
35625-40 |
– 18 bis 302 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
11756088
|
Digi-Sense™
3562515 |
–35 bis 275 ° °C |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Kann auch im Haus, im Büro, im Feld oder im Labor eingesetzt werden, wenn Sie schnell und genau die Oberflächentemperaturen messen müssen
Garantie
1 Jahr
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Oakton™ Infrarot-Thermometer