Learn More
o-Tolyl benzoate, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362647
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-02-7
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00041330
InChI-Schlüssel YPMKPCAILYDVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl benzoate, benzoic acid, o-tolyl ester, o-tolylbenzoate, benzoic acid, 2-methylphenyl ester, toluene benzoate, acmc-1az7o, 2-methylphenyl benzoate, benzoic acid o-tolyl ester, ortho-tolyl benzoate
PubChem CID 69231
IUPAC-Name 2-methylphenyl benzoate
SMILES CC1=CC=CC=C1OC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material o-Tolyl benzoate
Dichte 1.091
Siedepunkt 170°C to 172°C (11 mmHg)
Brechungsindex 1.57
Menge 25 g
Beilstein 1873222
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 99%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
o-Tolyl benzoate, 99 %, Thermo Scientific™ >