Learn More
O,S-Diethylmethylphosphonothioat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400790
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11400790
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044465.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
O,S-Diethyl methylphosphonothioate is used as an inhibitor of cholinesterase. It is also used in pharmaceuticals, intermediates and fine chemicals. It also serves as phosphorylating and phosphitylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2511-10-6
MDL-Nummer MFCD01705977
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,S-Diethyl methylphosphonothioate
Dichte 1.094 g/mL
Siedepunkt 95°C to 97°C (10 mmHg)
Summenformel C5H13O2PS
Brechungsindex 1.474
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3278
Synonym o,s-diethyl methylphosphonothioate, o,s-diethyl methylthiophosphonate, methylphosphonothioic acid o,s-diethyl ester, osdmp, phosphonothioic acid, methyl-, o,s-diethyl ester, phosphonothioic acid, p-methyl-, o,s-diethyl ester, o-ethyl s-ethyl methylphosphonothioate, ethyl ethylsulfanyl methyl phosphinate, acmc-20ak0l, ethoxy ethylthio methyl phosphine oxide
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
InChI-Schlüssel AIMOGGQLCCAPQJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOP(=O)(C)SCC
IUPAC-Name 1-[Ethylsulfanyl(methyl)phosphoryl]oxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
PubChem CID 520177
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit