Learn More
O-Benzoiksulfimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476806
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11476806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23938.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.181 g/mol
o-Benzoic sulfimide is used as a pharmaceutic flavor aid. It is used in high performance liquid chromatographic method for the simultaneous separation and determination of acesulfame potassium, saccharine and aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Benzoesulfimid wird als pharmazeutisches Aromahilfsmittel verwendet. Wird in Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Verfahren für die gleichzeitige Trennung und Bestimmung von Acesulfam-Kalium, Saccharin und Aspartam verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (3.3 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-07-2
Summenformel C7H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 183.181
MDL-Nummer MFCD00005866
InChI-Schlüssel CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Benzoic sulfimide
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Dichte 0.828
Menge 100 g
Beilstein 6888
Merck Index 14,8311
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (3.3g/L at 20°C).
Formelmasse 183.18
Reinheit (%) ≥98%