Learn More
o-Anisidin 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.10 € - 90.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS 90-04-0
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
MDL-Nummer MFCD00007688
InChI-Schlüssel VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC-Name 2-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10010690
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
104810050
5 mL Glasflasche
26.10 €
5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10102900
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
104812500
250 mL Glasflasche
33.70 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10192890
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
104810010
1 L Glasflasche
90.80 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
90-04-0
123.15
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
7000
2-Methoxyanilin
C7H9NO
MFCD00007688
o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
CHEBI:82288
COC1=CC=CC=C1N
Spezifikation
o-Anisidine
90-04-0
100.0
1.0920g/mL
100 °C
99% min. (GC)
CH3OC6H4NH2
MFCD00007688
14, 667
o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
2-Methoxyanilin
7000
123.15
Flüssigkeit
99+%
99.0
3.0°C to 6.0°C
225.0°C
Echt
C7H9NO
1.5730 to 1.5750
13, 358
1.092
Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute mineral acid, miscible with alcohol and ether, soluble in acetone and benzene
COC1=CC=CC=C1N
123.15
CHEBI:82288
99+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
Kann Krebs erzeugen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-963-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BZ5410000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Diese Substanz verdunkelt sich an der Luft
Produktidentifikator
  • o-Anisidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.