Learn More
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435627
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11435627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23597.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-Hexafluorphosphat wird als Kupplungsreagenz für die Festphasenpeptidsynthese verwendet. Es hat sich gezeigt, dass die Racemisierung wirkungsvoll unterdrückt wird.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94790-37-1
Summenformel C11H16F6N5OP
Molekulargewicht (g/mol) 379.247
MDL-Nummer MFCD00075445
InChI-Schlüssel UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
IUPAC-Name [Benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 7328329
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile.
Formelmasse 379.25
Reinheit (%) 98%