Learn More
O(1),O(3)-Bis-(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]-Aren, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene |
Schmelzpunkt | 250°C to 252°C |
Menge | 0.5 g |
Formelmasse | 793.06 |