Learn More
Linker Industrietechnik™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m
Zum Sieben oder Präzisionsfiltern von biologischen und chemischen Lösungen. Die Linker Industrietechnik™ Siebfilter aus Nylon (1 m x 1 m) sind mit zahlreichen Porengrößen erhältlich.
Marke: Linker Industrietechnik™ 1000X1000M600M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +115 °C
- Zu den Anwendungen gehören die Lösungsmittelfiltration und die Partikelanalyse
Spezifikation
Nylon | |
Kunststoff | |
600 μm |